SCD-003
Dibenz[a,h]anthracene
vial of 1 g, analytical standard, Cerilliant®
Sinónimos:
1,2:5,6-Dibenzanthracene
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
envase
vial of 1 g
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
bp
524 °C (lit.)
mp
262-265 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
forensics and toxicology
Formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)cc23
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-14-22-18(13-21(17)19)12-10-16-6-2-4-8-20(16)22/h1-14H
Clave InChI
LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)