Merck
791792
Sigma-Aldrich
Pentacene-d14
97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22D14
Número de CAS:
Peso molecular:
292.43
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
97 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+14
cadena SMILES
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C2=C1C([2H])=C3C(C([2H])=C(C([2H])=C(C([2H])=C([2H])C([2H])=C4[2H])C4=C5[2H])C5=C3[2H])=C2[2H]
InChI
1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D
Clave InChI
SLIUAWYAILUBJU-WZAAGXFHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)