H-004
Hydromorphone solution
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Seleccione un Tamaño
26,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
26,60 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentración
1 mg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CN1CC[C@@]23[C@H]4CCC(=O)[C@@H]2Oc5c(O)ccc(C[C@@H]14)c35
InChI
1S/C17H19NO3/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2,4,10-11,16,19H,3,5-8H2,1H3/t10-,11+,16-,17-/m0/s1
Clave InChI
WVLOADHCBXTIJK-YNHQPCIGSA-N
Información sobre el gen
human ... OPRM1(4988)
Descripción general
Aplicación
- Quantitative analysis of Haloperidol: Development of a sensitive LC-MS/MS method for Haloperidol quantification in human plasma, employing Haloperidol-D₄ as an internal standard and incorporating phospholipid removal pretreatment to enhance detection accuracy (Zidekova et al., 2021).
- Automated determination in toxicological studies: Utilization of Haloperidol-D₄ in an automated method for toxicokinetic studies of Trimebutine and its metabolites, demonstrating the compound′s role in high-throughput forensic toxicology (Larabi et al., 2015).
- High-throughput drug monitoring: Application of ′high throughput′ solid-phase extraction and turbo ionspray LC-MS-MS for Haloperidol determination in plasma, showcasing the efficiency of Haloperidol-D₄ as a stable isotope-labeled standard for enhancing bioanalytical procedures (Hempenius et al., 1999).
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Los clientes también vieron
Artículos
Although both biphenyl and phenyl-hexyl phases can resolve these compounds, the former exhibits excellent peak shape and substantially less silanol-derived ion exchange activity.
Protocolos
-THC solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.