Merck
E-113
Supelco
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
500 μg/mL in ethanol, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
EPA, Timnodonic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2CH=CH)5(CH2)3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
302.45
Beilstein:
1714433
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
500 μg/mL in ethanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.4977 (lit.)
mp
−54-−53 °C (lit.)
densidad
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Clave InChI
JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N
Descripción general
Eicosapentaenoic acid (cis-5,8,11,14,17), also known as EPA, is a long-chain omega-3 fatty acid. Studies suggests that EPA as well as other fatty acids can serve as biomarkers for cardiovascular disease, and nutritional and metabolic disorders. This certified solution standard is suitable for use as starting material in the preparation of linearity standards, calibrators, or controls in mass spectrometry-based EPA testing applications such as assessment of cardiovascular disease risk and fatty acid deficiency, and detection and quantification of EPA in nutraceuticals and dietary supplements.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Inhibidor de 5-lipoxigenasa; reduce la producción de tromboxano A2.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2