Merck
D-083
Supelco
Desomorphine solution
1 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Seleccione un Tamaño
1 ML
133,00 €
133,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
133,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H21NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
271.35
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
133,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Características
(Snap-N-Spike®)
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentración
1 mg/mL in acetonitrile
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1=C(O2)C([C@@]3([C@]2([H])CCC4)[C@]4([H])[C@H](N(C)CC3)C5)=C5C=C1
InChI
1S/C17H21NO2/c1-18-8-7-17-11-3-2-4-14(17)20-16-13(19)6-5-10(15(16)17)9-12(11)18/h5-6,11-12,14,19H,2-4,7-9H2,1H3/t11-,12+,14-,17+/m0/s1
Clave InChI
LNNWVNGFPYWNQE-GMIGKAJZSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Desomorphine, most commonly referred to by its street name Krokodil, is a designer opiate and morphine derivative originally abused in Russia and other parts of Europe due to its ease of manufacture from codeine. Desomophine was previously sold under the trade name Permonid as an opiate drug for treatment of pain. This certified solution standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS opiate testing applications in clinical toxicology, forensic analysis, prescription monitoring, or urine drug testing.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)