Merck
C-264
Supelco
(±)-Cannabicyclolic Acid (CBLA) solution
0.5 mg/mL (0.1% DIPEA, 0.05 Ascorbic Acid in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinónimos:
Cannabicyclolic Acid (CBLA) solution
Seleccione un Tamaño
1 ML
96,00 €
96,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
96,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H30O4
Número de CAS:
Peso molecular:
358.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
96,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
0.5 mg/mL (0.1% DIPEA, 0.05 Ascorbic Acid in Acetonitrile)
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Descripción general
Cannabicyclolic Acid (CBLA) is a non-psychoactive cannabinoid found in Cannabis. This Certified Spiking Solution® is suitable for cannabicyclolic acid testing methods by GC/MS, LC/MS or HPLC for applications in testing of Cannabis potency or impurity profiling, pharmaceutical research, and forensic analysis. Cerilliant solution Certified Reference Materials (CRMs) of cannabinoids are supplied in a convenient, quantitative, US DEA-exempt solution format and with TK#s for Canadian customers.
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)