C-262
Cinnabarinic acid solution
1 mg/mL in DMSO, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinónimos:
2-Amino-3-oxo-3H-phenoxazine-1,9-dicarboxylic acid, Cinnavalininic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1 mg/mL in DMSO
formato
single component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup