LM2000
Avanti
Sphingosine (d17:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand LM2000, ethanol solution
Sinónimos:
heptadeca-sphing-4-enine
Seleccione un Tamaño
192,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
192,00 €
Productos recomendados
Formulario
ethanol solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (LM2000-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand LM2000
concentración
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H35NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(20)16(18)15-19/h13-14,16-17,19-20H,2-12,15,18H2,1H3/b14-13+/t16-,17+/m0/s1
Clave InChI
RBEJCQPPFCKTRZ-LHMZYYNSSA-N
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)