Documentos clave
Z204188
Supelco
Tanques completos rectangulares de desarrollo de la TLC
L × H × W 17.5 cm × 11.0 cm × 6.2 cm
Sinónimos:
Nicotinamide Adenine Dinucleotide Assay Kit
Seleccione un Tamaño
1 EA
107,00 €
107,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
107,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NC.07
107,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × Al × An
17.5 cm × 11.0 cm × 6.2 cm
Nota al pie de página
TLC Developing Tanks come complete with the developing tank and lid
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)