900421P
Avanti
16:0-(12-PAHSA) DG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1-Palmitoyl-2-[12′-(palmitoyloxy)octadecanoyl]-sn-glycerol
Seleccione un Tamaño
339,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
339,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
sphingolipids
neutral glycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC(O[C@@H](CO)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Clave InChI
MAGMKPHHGNDSPZ-GOOVXGPGSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)