791282P
Avanti
α-mycolic acid, keto cis
powder, Avanti Research™ - A Croda Brand 791282P
Sinónimos:
α-mycolic acid, keto cis
Seleccione un Tamaño
504,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
504,00 €
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (791282P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 791282P
tipo de lípido
bacterial lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)