857463P
Avanti
DGTS-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand 857463P, powder
Sinónimos:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-O-4′-[N,N,N-trimethyl(d9)]-homoserine
Seleccione un Tamaño
223,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
223,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (857463P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857463P
tipo de lípido
deuterated lipids
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COCCC([N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([O-])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H81NO7/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)49-37-38(36-48-35-34-39(42(46)47)43(3,4)5)50-41(45)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38-39H,6-37H2,1-5H3/t38-,39?/m0/s1/i3D3,4D3,5D3
Clave InChI
JENDGLMWMJVGPR-AJAOUQJPSA-N
Descripción general
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)