900108E
Avanti
15β-PGF2α
ethanol solution, Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Prostaglandin F2α (15 beta epimer)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
ethanol solution
envase
pkg of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
250 μg/mL in ethanol
tipo de lípido
neutral lipids
neutral glycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C