890810C
Avanti
18:0 DDAB
Avanti Research™ - A Croda Brand 890810C
Sinónimos:
Dimethyldioctadecylammonium (Bromide Salt)
Seleccione un Tamaño
168,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
168,00 €
Productos recomendados
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (890810C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890810C-200mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 890810C
concentración
10 mg/mL (890810C-25mg)
25 mg/mL (890810C-200mg)
tipo de lípido
cationic lipids
transfection
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)