880344P
Avanti
OChemsPC
Avanti Research™ - A Croda Brand 880344P, powder
Sinónimos:
1-oleoyl-2-cholesterylhemisuccinoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Seleccione un Tamaño
276,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
276,00 €
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (880344P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 880344P
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=P([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OC[C@H](OC(CCC(OC1CC[C@]2(C)C(C1)=CCC3C2CC[C@]4(C)C3CC[C@H]4[C@@H](C)CCCC(C)C)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H100NO10P/c1-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-28-53(59)64-42-48(43-66-69(62,63)65-40-39-58(7,8)9)68-55(61)34-33-54(60)67-47-35-37-56(5)46(41-47)29-30-49-51-32-31-50(45(4)27-25-26-44(2)3)57(51,6)38-36-52(49)56/h17-18,29,44-45,47-52H,10-16
Clave InChI
YYWBZBZOTINVNZ-OCTSRPJISA-N
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)