Documentos
880153C
Avanti
DOPE PEG(2000)-N-Cy5
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000]-N-(Cyanine 5)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C164H295N4O55P
Número de CAS:
Peso molecular:
3234.06
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Análisis
>99% (TLC)
formulario
chloroform solution
envase
pkg of 1 × 1 mL
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
1 mg/mL in chloroform
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880153C-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable