810891C
Avanti
DSPE PEG(2000)-N-Cyanine 5
Avanti Research™ - A Croda Brand, chloroform solution
Sinónimos:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000]-N-(Cyanine 5)
Seleccione un Tamaño
528,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
528,00 €
Productos recomendados
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
chloroform solution
envase
pkg of 1 × 1 mg (
810891C-1MG)
pkg of 5 × 1 mg (
810891C-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
1 mg/mL (810891C-1MG)
1 mg/mL (810891C-5MG)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)