870818M
Avanti
N-arachidonoylglycine
Avanti Research™ - A Croda Brand 870818M, methylene chloride solution
Sinónimos:
methylene chloride solution
Seleccione un Tamaño
112,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
112,00 €
Productos recomendados
Formulario
methylene chloride solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (870818M-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870818M
tipo de lípido
neutral glycerides
neutral lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)NCC(O)=O
InChI
1S/C22H35NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21(24)23-20-22(25)26/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-20H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Clave InChI
YLEARPUNMCCKMP-DOFZRALJSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)