870600C
Avanti
PAzePC
Avanti Research™ - A Croda Brand 870600C
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-azelaoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Seleccione un Tamaño
142,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
142,00 €
Productos recomendados
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (870600C-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870600C
concentración
1 mg/mL (870600C-1mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC(O)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C33H64NO10P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-21-24-32(37)41-28-30(29-43-45(39,40)42-27-26-34(2,3)4)44-33(38)25-22-19-16-17-20-23-31(35)36/h30H,5-29H2,1-4H3,(H-,35,36,39,40)/t30-/m1/s1
Clave InChI
GHQQYDSARXURNG-SSEXGKCCSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)