860925P
Avanti
N-24:0 (2S-OH) Phytosphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Sinónimos:
N-(2′-(S)-hydroxylignoceroyl)-phytosphingosine (Saccharomyces Cerevisiae)
Seleccione un Tamaño
206,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
206,00 €
Productos recomendados
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860925P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C42H85NO5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-40(46)42(48)43-38(37-44)41(47)39(45)35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h38-41,44-47H,3-37H2,1-2H3,(H,43,48)/t38-,39+,40-,41-/m0/s1
Clave InChI
ZFUXWVVVWGWGPQ-XRFUAQTBSA-N
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)