860827P
Avanti
18:1(2R-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860827P, powder
Sinónimos:
N-(2′-(R)-hydroxyoleoyl)-D-erythro-sphingosine
Seleccione un Tamaño
344,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
344,00 €
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (860827P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860827P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C36H69NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-35(40)36(41)37-33(32-38)34(39)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19,28,30,33-35,38-40H,3-16,18,20-27,29,31-32H2,1-2H3,(H,37,41)/b19-17-,30-28+/t33-,34+,35+/m0/s1
Clave InChI
OGMXRWJJGUINGB-CXRHUVIKSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)