Merck
860668P
Avanti
4E,11Z-Sphingadiene
Avanti Research - A Croda Brand 860668P, powder
Sinónimos:
(2S,3R,4E,11Z)-2-aminooctadec-4,11-diene-1,3-diol
Seleccione un Tamaño
1 MG
219,00 €
219,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
219,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H35NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
297.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
219,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860668P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860668P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCC/C=C\CCCCCC
InChI
1S/C18H35NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h7-8,14-15,17-18,20-21H,2-6,9-13,16,19H2,1H3/b8-7-,15-14+/t17-,18+/m0/s1
Clave InChI
PZYQAHLJANGLKE-ZLHPJBHGSA-N
Descripción general
4E,11Z-Sphingadiene is a unique sphingoid base containing trans double bond at C4 and cis double bond at C11 positions along the sphingoid base alkyl chain.[1] Sphingadienes are found in insects, marine organisms, legumes including soybeans and soy products.[2]
Aplicación
4E,11Z-Sphingadiene has been used as a standard in 193 nm ultraviolet photodissociation (UVPD)-ultra high resolution tandem mass spectrometry for its detailed structural characterization.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Sphingadienes are growth-inhibitory sphingoid bases, involved in apoptosis and cell signaling.[2][3] It inhibits Akt/Wnt signaling that might contribute to their chemopreventive properties in colon cancer.[2]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860668P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Occurrence, structure elucidation, biosynthesis, functions and synthesis of sphingadienes
U Abeytunga T
Mini-Reviews in Organic Chemistry, 12(3), 282-292 (2015)
Detailed structural characterization of sphingolipids via 193 nm ultraviolet photodissociation and ultrahigh resolution tandem mass spectrometry
Ryan E, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 28(7), 1406-1419 (2017)
Ashok Kumar et al.
Carcinogenesis, 33(9), 1726-1735 (2012-05-15)
Sphingadienes (SDs) derived from soy and other natural sphingolipids are cytotoxic to colon cancer cells via an Akt-dependent mechanism and reduce adenoma formation in Apc(Min/+) mice. Wnt signaling is fundamental to colon carcinogenesis and is the basis for spontaneous tumorigenesis