870242C
Avanti
18:1 Glutaryl PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870242C
Sinónimos:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(glutaryl) (sodium salt)
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (870242C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (870242C-200mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870242C
concentración
10 mg/mL (870242C-25mg)
25 mg/mL (870242C-200mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C46H84NO11P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36-45(51)55-40-42(41-57-59(53,54)56-39-38-47-43(48)34-33-35-44(49)50)58-46(52)37-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,42H,3-16,21-41H2,1-2H3,(H,47,48)(H,49,50)(H,53,54);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t42-;/m1./s1
Clave InChI
SUVWNFLYXKTNQV-IEONMYGQSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash