Merck
860343P
Avanti
14:0 PC-d13
Avanti Research - A Croda Brand 860343P, powder
Sinónimos:
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4-N,N,N-trimethyl-d9
Seleccione un Tamaño
10 MG
1190,00 €
1190,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
1190,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H59NO8PD13
Número de CAS:
Peso molecular:
691.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
1190,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (860343P-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860343P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3,30D2,31D2
Clave InChI
CITHEXJVPOWHKC-ABPAQVLFSA-N
Descripción general
14:0 PC-d13 is a deuterated phosphocholine (PC) in which 13 protons of dimyristoyl are replaced by deuterium.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860343P-10mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of materials chemistry. B (2012)