860068P
Avanti
24:1 CPE (d18:1/24:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand (860068P), powder
Sinónimos:
N-nervonoyl-D-erythro-sphingosylphosphoethanolamine
Seleccione un Tamaño
498,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
498,00 €
Productos recomendados
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860068P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand (860068P)
tipo de lípido
sphingolipids
deuterated lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)