Merck
860067P
Avanti
24:0 CPE (d18:1/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand (860067P), powder
Sinónimos:
N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosylphosphoethanolamine
Seleccione un Tamaño
1 MG
498,00 €
498,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
498,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H89N2O6P
Número de CAS:
Peso molecular:
773.16
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
498,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860067P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand (860067P)
tipo de lípido
sphingolipids
deuterated lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[NH3+])=O
InChI
1S/C44H89N2O6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(48)46-42(41-52-53(49,50)51-40-39-45)43(47)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,37,42-43,47H,3-34,36,38-41,45H2,1-2H3,(H,46,48)(H,49,50)/b37-35+/t42-,43+/m0/s1
Clave InChI
QJSCNSKQQWZUPA-QVDCKBILSA-N
Categorías relacionadas
Envase
5mL glass amber screw cap vial (860067P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)