Merck
858141C
Avanti
17:1 Lyso PS
1-(10Z-heptadecenoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-[phospho-L-serine] (sodium salt), chloroform
Sinónimos:
110724
Seleccione un Tamaño
5 MG
209,00 €
209,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
209,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H43NNaO9P
Número de CAS:
Peso molecular:
531.55
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
209,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99% (LPS; may contain up to 15% of the 2-LPS isomer, TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (858141C-5mg)
pkg of 1 × 4 mL (858141C-100mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 858141C
concentración
25 mg/mL (858141C-100mg)
5 mg/mL (858141C-5mg)
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C23H44NO9P.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22(26)31-17-20(25)18-32-34(29,30)33-19-21(24)23(27)28;/h7-8,20-21,25H,2-6,9-19,24H2,1H3,(H,27,28)(H,29,30);/q;+1/p-1/b8-7-;/t20-,21+;/m1./s1
Clave InChI
OALJMCAGNYARLY-XZEOLHCOSA-M
Aplicación
17:1 Lyso PS may be used as a standard in graphitized carbon black-solid phase extraction (GCB-SPE) method for lipid extraction.[1] It may also be used as an internal standard in the metabolomic analysis of cell and brain samples.[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
17:1 Lyso PS may serve as an odd-chained LIPIDOMIXquantitative mass spectrometry internal standard.
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (858141C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (858141C-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Daisuke Ogasawara et al.
Nature chemical biology, 14(12), 1099-1108 (2018-11-14)
ABHD12 metabolizes bioactive lysophospholipids, including lysophosphatidylserine (lyso-PS). Deleterious mutations in human ABHD12 cause the neurological disease PHARC, and ABHD12-/- mice display PHARC-like phenotypes, including hearing loss, along with elevated brain lyso-PS and features of stimulated innate immune cell function. Here
Biyu Hou et al.
Life sciences, 245, 117352-117352 (2020-02-02)
The depot-specific differences in lipidome of visceral adipose tissue (VAT) and subcutaneous adipose tissue (SAT) reflect heterogeneity of white adipose tissue (WAT), which plays a central role in its distinct response to outside stimuli. However, the detailed lipidome of depot-specific
Michela Antonelli et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(2), 413-423 (2019-11-25)
The chemical composition of Cannabis sativa L. has been extensively investigated for several years; nevertheless, a detailed lipidome characterization is completely lacking in the literature. To achieve this goal, an extraction and enrichment procedure was developed for the characterization of
Jordon M Inloes et al.
Biochemistry, 57(39), 5759-5767 (2018-09-18)
Deleterious mutations in the serine hydrolase DDHD domain containing 1 (DDHD1) cause the SPG28 subtype of the neurological disease hereditary spastic paraplegia (HSP), which is characterized by axonal neuropathy and gait impairments. DDHD1 has been shown to display PLA1-type phospholipase