Merck
330719C
Avanti
15:0-18:1 PS
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1-pentadecanoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H73NNaO10P
Peso molecular:
769.96
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Análisis
>99% (TLC)
formulario
chloroform solution
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
1 mg/mL
aplicaciones
lipidomics
tipo de lípido
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC(C([O-])=O)([H])[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O.[Na+]
Categorías relacionadas
Envase
2 mL Amber Glass Sealed Ampule 330719C-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable