Merck
850852P
Avanti
18:1 Dimethyl PE
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N,N-dimethyl, powder
Sinónimos:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N,N-dimethyl; phosphatidyldimethylethanolamine; PDME
Seleccione un Tamaño
25 MG
238,00 €
238,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
238,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C43H82NO8P
Número de CAS:
Peso molecular:
772.09
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
238,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (850852P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850852P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)[H])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H82NO8P/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)49-39-41(40-51-53(47,48)50-38-37-44(3)4)52-43(46)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,41H,5-18,23-40H2,1-4H3,(H,47,48)/b21-19-,22-20-/t41-/m1/s1
Clave InChI
XHPZRQBHFOVLEJ-UNUIOPIBSA-N
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850852P-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)