810215P
Avanti
C12-NBD Phytosphingosine
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-phytosphingosine, powder
Sinónimos:
N-(NBD-Aminolauroyl)phytosphingosine
Seleccione un Tamaño
134,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
134,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 50 μg (810215P-50ug)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810215P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C18H39NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(21)18(22)16(19)15-20/h16-18,20-22H,2-15,19H2,1H3/t16-,17+,18-/m0/s1
Clave InChI
AERBNCYCJBRYDG-KSZLIROESA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)