Merck
850706C
Avanti
16:1 PE
1,2-dipalmitoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinónimos:
1,2-di-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(16:1(9Z)/16:1(9Z))
Seleccione un Tamaño
25 MG
245,00 €
245,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
245,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H70NO8P
Número de CAS:
Peso molecular:
687.93
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
245,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (850706C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850706C-200mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850706C
concentración
10 mg/mL (850706C-25mg)
25 mg/mL (850706C-200mg)
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C37H70NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h13-16,35H,3-12,17-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)/b15-13-,16-14-/t35-/m1/s1
Clave InChI
PGPMCWZMPPZJML-NAFNZUQFSA-N
Descripción general
Phosphatidylethanolamine (PE), a phospholipid is found abundantly in mammalian cells.[1]
Aplicación
1,2-dipalmitoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (16:1 PE) may be used in the preparation of vesicles[2] and in micelle preparation for cell experiments.[3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phosphatidylethanolamine (PE) serves as a lipid chaperone that supports in the folding of membrane proteins.[1]
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850706C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850706C-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Atanas V Koulov et al.
Biochimica et biophysica acta, 1564(2), 459-465 (2002-08-15)
Cationic, triple-chain amphiphiles promote vesicle fusion more than structurally related double-chain or single-chain analogues. Two types of vesicle fusion experiments were conducted, mixing of oppositely charged vesicles and acid-triggered self-fusion of vesicles composed of cationic amphiphile and anionic cholesteryl hemisuccinate
Tomoyuki Nishizaki
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 46(5), 1985-1998 (2018-05-04)
Phosphatidylethanolamine, a component of the plasma membrane, regulates diverse cellular processes. The present study investigated the role of 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (DOPE) in the trafficking of the glucose transporter GLUT4 and the glucose homeostasis. Monitoring of GLUT4 trafficking, GLUT4 internalization assay, and
Dhaval Patel et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2017, 4829180-4829180 (2017-08-09)
Phosphatidylethanolamine (PE) is the second most abundant phospholipid in mammalian cells. PE comprises about 15-25% of the total lipid in mammalian cells; it is enriched in the inner leaflet of membranes, and it is especially abundant in the inner mitochondrial