850702P
Avanti
12:0 PE
1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Sinónimos:
1,2-didodecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; DLPE; PE(12:0/12:0)
Seleccione un Tamaño
112,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
112,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 g (850702P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850702P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850702P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850702P
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C29H58NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-28(31)35-25-27(26-37-39(33,34)36-24-23-30)38-29(32)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27H,3-26,30H2,1-2H3,(H,33,34)
Clave InChI
ZLGYVWRJIZPQMM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- has been used as a lipid standard in the optimization of the liquid chromatography−mass spectrometry (LC-MS) method conditions[3]
- may be used as a phospholipid (PL) standard to quantify phosphatidylethanolamine (PE) from plant lipids[4]
- may be used to prepare anionic liposomes[5][6]
- may be used to prepare binary giant unilamellar vesicles (GUVs)[7]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)