850544O
Avanti
10MAG
Avanti Research™ - A Croda Brand 850544O
Sinónimos:
1-decanoyl-rac-glycerol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
liquid
mol peso
246.34 g/mol
envase
pkg of 10 × 0.1 g (with screw cap (850544O-1g))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850544O
técnicas
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(OCC(O)CO)CCCCCCCCC
InChI
1S/C23H44O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-22(25)27-20-21(19-24)28-23(26)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21,24H,3-20H2,1-2H3
Clave InChI
GNSDEDOVXZDMKM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- as a substrate for fluorescent glycerol assay
- as a standard for the quantification of monoacylglycerols (MAGs) in micellar fraction analysis
- as a component in the surfactant mixture for reverse micelle sample preparation
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable