850542P
Avanti
MEGA-10
Avanti Research™ - A Croda Brand 850542P, powder
Sinónimos:
N-decanoyl-N-methylglucamine
Seleccione un Tamaño
95,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
95,20 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
mol peso
349.46 g/mol
envase
pkg of 1 × 1 g (850542P-1g)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850542P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CN(C)C(CCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C17H35NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-15(22)18(2)11-13(20)16(23)17(24)14(21)12-19/h13-14,16-17,19-21,23-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,16+,17+/m0/s1
Clave InChI
UMWKZHPREXJQGR-XOSAIJSUSA-N
Descripción general
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)