850543P
Avanti
8.9 MAG
1-(8Z-heptadecenoyl)-rac-glycerol, powder
Sinónimos:
17:1 MG (8.9)
Seleccione un Tamaño
223,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
223,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
mol peso
342.51 g/mol
envase
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (850543P-25mg))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850543P
técnicas
protein sequencing: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C20H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(23)24-18-19(22)17-21/h9-10,19,21-22H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
Clave InChI
UQZGIPIXMWOKEC-KTKRTIGZSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)