830071P
Avanti
Egg Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
L-α-lysophosphatidylcholine (Egg, Chicken)
Seleccione un Tamaño
89,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
89,50 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 g (830071P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (830071P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (830071P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (830071P-500mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
phosphoglycerides
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
Clave InChI
ASWBNKHCZGQVJV-HSZRJFAPSA-N
Aplicación
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)