850335C
Avanti
12:0 PC (DLPC)
1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinónimos:
1,2-didodecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DLPC; PC(12:0/12:0)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (850335C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850335C-500mg)
pkg of 2 × 4 mL (850335C-200mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850335C
concentración
10 mg/mL (850335C-25mg)
25 mg/mL (850335C-200mg)
25 mg/mL (850335C-500mg)
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C32H64NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-31(34)38-28-30(29-40-42(36,37)39-27-26-33(3,4)5)41-32(35)25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30H,6-29H2,1-5H3/t30-/m0/s1
Clave InChI
IJFVSSZAOYLHEE-PMERELPUSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Los clientes también vieron
Artículos
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn