850334P
Avanti
MAPCHO™-10
Avanti Research™ - A Croda Brand 850334P, powder
Sinónimos:
n-decylphosphocholine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 g (850334P-1g)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850334P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C15H34NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-14-19-21(17,18)20-15-13-16(2,3)4/h5-15H2,1-4H3
Clave InChI
VVVDGSCGBGBGFN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable