Documentos
810301P
Avanti
TopFluor sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
(E)-(2S,3R)-2-Amino-13-( dipyrrometheneboron difluoride)-tridec-4-ene-1,3-diol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H40BF2N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
475.42
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Análisis
99% (TLC)
formulario
powder
envase
package of 1 × 250 μg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810301P-250UG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable