Merck
840531P
Avanti
18:1 MGDG (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Monogalactosyldioleoylglycerol
Seleccione un Tamaño
5 MG
225,00 €
225,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
225,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H82O10
Peso molecular:
783.13
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
225,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 5 mg ((840531P-5MG))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C45H82O10/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(47)52-36-38(37-53-45-44(51)43(50)42(49)39(35-46)55-45)54-41(48)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,38-39,42-46,49-51H,3-16,21-37H2,1-2H3/b19-17-,20-18-/t38-,39-,42+,43+,44-,4
Clave InChI
FYKCSQSTKDUTFT-KMILUJHCSA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840531P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)