Documentos
840538L
Avanti
18:1 MGDG(d18)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
18:1 MGDG(d18), 1,2-Dioleoyl-3-β-D-galactopyranosyl-sn-glycerol (d18), monogalactosyldioleoylglycerol (d18)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H64D18O10
Peso molecular:
801.24
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Análisis
>99% (TLC)
formulario
(DCM:Methanol (1:1) solution)
envase
pkg of 1 × 1 mg (840538L-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicaciones
lipidomics
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
lipidomics
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC