Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 440,00 € |
Acerca de este artículo
440,00 €
Nombre del producto
TopFluor TMR cholesterol, Avanti Research™ - A Croda Brand
assay
99% (TLC)
form
powder
packaging
package of 1 × 1 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
fluorescence
~-545 nm~-571 nm
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Packaging
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Avanti Research™ - A Croda Brand | description Avanti Research™ - A Croda Brand 810288P, powder | description Avanti Research™ - A Croda Brand 810241P, powder | description Avanti Research™ - A Croda Brand |
| assay 99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay 99% (TLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 810288P | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 810241P | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand |
| packaging package of 1 × 1 mg | packaging pkg of 1 × 1 mg (810288P-1mg) | packaging pkg of 1 × 1 mg (810241P-1mg) | packaging package of 1 × 250 μg |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?