Merck
810382P
Avanti
18:1 TopFluor PE
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[(dipyrromethaneboron difluoride)butanoyl], powder
Sinónimos:
18:1 TopFluor PE
Seleccione un Tamaño
1 MG
419,00 €
10 MG
2270,00 €
419,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
419,00 €
10 MG
2270,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C58H100BF2N4O9P
Número de CAS:
Peso molecular:
1077.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
419,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (810382P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (810382P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (810382P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand (810382P)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
TopFluor is dipyrrometheneboron difluoride undecanoic acid, used for labelling lipids. Fluorescent lipids find its application in live imaging in animal model and in cell culture. TopFluor is a green variant of boron-dipyrromethene (BODIPY) (a fluorescent tag for lipids). TopFluor compared to BODIPY, possesses two additional methyl groups and the lipid conjugate is bonded to carbon 1 of its central ring. It forms a T-shaped molecule in contrast to the linear molecule formed by BODIPY FL- fatty acids FAs).[1]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810382P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810382P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810382P-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
An HPLC-CAD/fluorescence lipidomics platform using fluorescent fatty acids as metabolic tracers
Quinlivan VH, et al.
Journal of Lipid Research, 58(5), 1008-1020 (2017)