Documentos clave
810282P
Avanti
TopFluor PE
Avanti Research - A Croda Brand 810282P, powder
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Seleccione un Tamaño
1 MG
283,00 €
5 MG
450,00 €
283,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
283,00 €
5 MG
450,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H77BF2N3O8P
Número de CAS:
Peso molecular:
867.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
283,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (810282P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810282P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810282P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Phosphoethanolamine (PHOS) is a precursor to phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine.[1] The phosphatidylethanolamine (PE) is a zwitterionic phospholipid.[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phosphatidylethanolamine controls membrane fluidity in eukaryotic cells.[3] Phosphoethanolamine (PHOS) has the ability to repress tumour growth both in vitro and in vivo.[1]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810282P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810282P-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lipid-protein interactions in membranes
Marsh D
The Membranes of Cells (1990)
Phosphatidylethanolamine is a key regulator of membrane fluidity in eukaryotic cells
Dawaliby R, et al.
Test, 3658-3667 (2016)
Phosphoethanolamine and the danger of unproven drugs
Ponde N, et al.
Ecancermedicalscience (2016)
Phosphoethanolamine and the danger of unproven drugs
Ponde N, et al.
Ecancermedicalscience (2016)
Lipid-protein interactions in membranes
Febs Letters, 268(2), 371-375 (1990)