Documentos clave
810317P
Avanti
TopFluor TMR PI(4)P
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1-oleoyl-2-(6-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)hexanoyl)-sn-glycero-3-phosphoinositol-4-phosphate (ammonium salt)
Seleccione un Tamaño
50 μG
630,00 €
250 μG
1310,00 €
630,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
630,00 €
250 μG
1310,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C54H88BF2N5O18P2
Número de CAS:
Peso molecular:
1206.05
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
630,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 250 μg (810317P-250UG)
pkg of 1 × 50 μg (810317P-50UG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810317P-50UG);5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810317P-250UG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)