Merck
810309P
Avanti
25-NBD cholest-4-en-3-one
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
25-[N-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)methyl]amino]-27-norcholest-4-en-3-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H46N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
562.74
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 x 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810309P-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)