Documentos clave
810144C
Avanti
16:0 NBD PE
Avanti Research - A Croda Brand 810144C
Sinónimos:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt)
Seleccione un Tamaño
1 MG
283,00 €
5 MG
450,00 €
283,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
283,00 €
5 MG
450,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C43H78N5O11P
Número de CAS:
Peso molecular:
872.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
283,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (810144C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810144C-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810144C
concentración
1 mg/mL (810144C-1mg)
1 mg/mL (810144C-5mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
16:0 NBD PE is a headgroup labelled fluorescent phospholipid. Phosphatidylethanolamine (PE) is the most abundant phospholipid in bacteria and the second most abundant in animals, plants and yeast.[1]
Aplicación
16:0 NBD PE is suitable:
  • for use in the bilayer, as fluorescent probe, together with encapsulated doxorubicin (DXR)[2] for the preparation of planar-supported lipid bilayers (PSLB) of 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC)
  • used in fluorescence control experiment[3]
  • for labelling giant plasma membrane vesicles[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
L-α-Phosphatidylethanolamine maintains membrane integrity.[5]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810144C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810144C-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Federico Mazur et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids (2020-02-26)
Synthetic micromotors are evaluated extensively in a range of biomedical, microscale transport, and environmental applications. Fundamental insight into micromotors that exhibit locomotion due to triggered disintegration of their associated liposomes is provided. Directed self-propulsion is observed when the lipid vesicles
1, 2-diacyl-phosphatidylcholine flip-flop measured directly by sum-frequency vibrational spectroscopy
Liu J and Conboy JC
Biophysical Journal, 89(4), 2522-2532 (2005)
Structural determinants for partitioning of lipids and proteins between coexisting fluid phases in giant plasma membrane vesicles
Sengupta P, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1778(1), 20-32 (2008)
Mesha Saeed et al.
International journal of nanomedicine, 14, 2069-2089 (2019-04-17)
Melanoma is the most aggressive form of skin cancer. Chemotherapy at a late stage fails due to low accumulation in tumors, indicating the need for targeted therapy. To increase drug uptake by tumor cells, we have targeted doxorubicin-containing liposomes using
Sindy Müller et al.
Pharmaceutics, 11(12) (2019-12-11)
The use of archaeal lipids and their artificial analogues, also known as bolalipids, represents a promising approach for the stabilization of classical lipid vesicles for oral application. In a previous study, we investigated the mixing behavior of three single-chain alkyl-branched