Documentos clave
810145C
Avanti
18:1 NBD PE
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt)
Seleccione un Tamaño
1 MG
283,00 €
5 MG
450,00 €
283,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
283,00 €
5 MG
450,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C47H82N5O11P
Número de CAS:
Peso molecular:
924.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
283,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (810145C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810145C-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
1 mg/mL (810145C-1mg)
1 mg/mL (810145C-5mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
18:1 NBD PE is a fluorescently labelled lipid,[1] containing unsaturated C18:1Δ9-acyl chains.[2]
Aplicación
18:1 NBD PE is suitable for:
  • preparing liposomes[3]
  • fluorescence spectra study[4][1]
  • labelling giant unilamellar vesicles[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
L-α-Phosphatidylethanolamine (PE) supports the integrity of membrane structures.[6]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810145C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810145C-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Black Lipid Membranes: Challenges in Simultaneous Quantitative Characterization by Electrophysiology and Fluorescence Microscopy
Tsemperouli M, et al.
Langmuir (2019)
A Janus -faced IM30 ring involved in thylakoid membrane fusion is assembled from IM30 tetramers
Saur M, et al.
Structure, 25(9) (2017)
Assembling responsive microgels at responsive lipid membranes
Wang M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 116(12), 5442-5450 (2019)
Fusion of single proteoliposomes with planar, cushioned bilayers in microfluidic flow cells
Karatekin E and Rothman JE
Nature Protocols, 7(5), 903-903 (2012)
Structural determinants for partitioning of lipids and proteins between coexisting fluid phases in giant plasma membrane vesicles
Sengupta P, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1778(1), 20-32 (2008)