Documentos clave
810133C
Avanti
18:1-12:0 NBD PC
Avanti Research - A Croda Brand 810133C
Sinónimos:
1-Oleoyl-2-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-sn-Glycero-3-Phosphocholine
Seleccione un Tamaño
1 MG
209,00 €
5 MG
308,00 €
209,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
209,00 €
5 MG
308,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H76N5O11P
Número de CAS:
Peso molecular:
882.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
209,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (810133C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810133C-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810133C
concentración
1 mg/mL (810133C-1mg)
1 mg/mL (810133C-5mg)
tipo de lípido
fluorescent lipids
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Phosphatidylcholine (PC) is a prime metabolite in eukaryotes glycerolipid metabolism,[1] mainly synthesized in liver.[2] It is a major element of lipoproteins, bile and lung surfactant.[2] NBD PC contains 7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl (NBD) covalently attached to phosphatidylcholine.[3]
Aplicación
18:1-06:0 NBD PC is suitable for:
  • the generation giant unilamellar vesicles (GUVs) subjected to fluorescence microscopy[4]
  • labelling lipid bilayers formed by vesicle fusion in order to study the lipid distribution by fluorescence microscopy[5]
  • the preparation of phospholipid-coated beads[6]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl phosphatidylcholine (NBD PC) functions as a fluorescent analog in biological membranes in order to study the cellular processes.[3]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810133C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810133C-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Laura K Cole et al.
Biochimica et biophysica acta, 1821(5), 754-761 (2011-10-08)
Phosphatidylcholine (PC) is the major phospholipid component of all plasma lipoprotein classes. PC is the only phospholipid which is currently known to be required for lipoprotein assembly and secretion. Impaired hepatic PC biosynthesis significantly reduces the levels of circulating very
Sang-Yeob Kim et al.
PloS one, 12(4), e0174603-e0174603 (2017-04-05)
The removal of unwanted or damaged cells by phagocytes is achieved via a finely regulated cleaning process called efferocytosis. To characterize the mechanisms through which phagocytes control the intake of apoptotic cells, we investigated how the phagocyte's appetite for engulfed
Wan-Chen Lin et al.
Biophysical journal, 90(1), 228-237 (2005-10-11)
A fundamental attribute of cell membranes is transmembrane asymmetry, specifically the formation of ordered phase domains in one leaflet that are compositionally different from the opposing leaflet of the bilayer. Using model membrane systems, many previous studies have demonstrated the
Haijia Yu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(16), 4362-4367 (2016-04-05)
Organelles are in constant communication with each other through exchange of proteins (mediated by trafficking vesicles) and lipids [mediated by both trafficking vesicles and lipid transfer proteins (LTPs)]. It has long been known that vesicle trafficking can be tightly regulated
Henry A Boumann et al.
Biochimica et biophysica acta, 1788(7), 1444-1451 (2009-04-21)
Anammox bacteria that are capable of anaerobically oxidizing ammonium (anammox) with nitrite to nitrogen gas produce unique membrane phospholipids that comprise hydrocarbon chains with three or five linearly condensed cyclobutane rings. To gain insight into the biophysical properties of these