800812C
Avanti
12:0 DG
1,2-dilauroyl-sn-glycerol, chloroform
Sinónimos:
1,2-didodecanoyl-sn-glycerol; DG(12:0/12:0/0:0); 110611
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 2 × 4 mL (800812C-200mg)
pkg of 1 × 5 mL (800812C-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 800812C
concentración
2 mg/mL (800812C-10mg)
25 mg/mL (800812C-200mg)
tipo de lípido
neutral lipids
neutral glycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C27H52O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-24-25(23-28)32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25,28H,3-24H2,1-2H3/t25-/m0/s1
Clave InChI
OQQOAWVKVDAJOI-VWLOTQADSA-N
Descripción general
Aplicación
- as an internal standard for spiking serum samples for liquid chromatography–mass spectrometry analysis.[2]
- as an internal standard for spiking RAW 264.7 cells for mass spectroscopy studies[3]
- as standard in reverse-phase liquid chromatography coupled mass spectrometer for lipidomics studies of human plasma and serum samples[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)